6-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510093-250MG
APOSOR510093-250MGEA
139
EUR
APOSOR510093-250MG
6-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ≥95%
6-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD31555414 CAS-Nummer: 1781183-23-0 |