6-Methoxy-5-nitro-3-pyridinecarboxylic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510095-250MG
APOSOR510095-250MGEA
120
EUR
APOSOR510095-250MG
6-Methoxy-5-nitro-3-pyridinecarboxylic acid ≥97%
6-Methoxy-5-nitro-3-pyridinecarboxylic acid
Formel:
C₇H₆N₂O₅ Molecular Weight: 198,133 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18257299 CAS-Nummer: 1211516-51-6 |