Methyl 2-cyano-5-nitrobenzoate ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510096-250MG
APOSOR510096-250MGEA
94.4
EUR
APOSOR510096-250MG
Methyl 2-cyano-5-nitrobenzoate ≥97%
Methyl 2-cyano-5-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₆N₂O₄ Molecular Weight: 206,155 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11975694 CAS-Nummer: 1260777-93-2 |