Methyl 3-amino-4-methyl-5-nitrobenzoate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510098-250MG
APOSOR510098-250MGEA
85.7
EUR
APOSOR510098-250MG
Methyl 3-amino-4-methyl-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl 3-amino-4-methyl-5-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Molecular Weight: 210,187 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03081801 CAS-Nummer: 72922-60-2 |