Ethyl 3-chloro-6-cyanopicolinate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510099-1G
APOSOR510099-1GEA
62.5
EUR
APOSOR510099-1G
Ethyl 3-chloro-6-cyanopicolinate ≥95%
Ethyl 3-chloro-6-cyanopicolinate
Formel:
C₉H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 210,617 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28749724 CAS-Nummer: 1436504-94-7 |