2-Amino-5-bromo-6-chloropyrimidin-4(1H)-one ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510101-250MG
APOSOR510101-250MGEA
145
EUR
APOSOR510101-250MG
2-Amino-5-bromo-6-chloropyrimidin-4(1H)-one ≥95%
2-Amino-5-bromo-6-chloropyrimidin-4(1H)-one
Formel:
C₄H₃BrClN₃O Molecular Weight: 224,443 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
55740-64-2 |