6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxylic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510102-250MG
APOSOR510102-250MGEA
163
EUR
APOSOR510102-250MG
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxylic acid ≥95%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 241,041 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09749989 CAS-Nummer: 1000341-77-4 |