6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510105-250MG
APOSOR510105-250MGEA 143 EUR
APOSOR510105-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid ≥97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 907945-69-1