4-Chloro-2-methyl-5-(methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510106-250MG
APOSOR510106-250MGEA
0
EUR
APOSOR510106-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
4-Chloro-2-methyl-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₉ClO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21099591 CAS-Nummer: 176309-00-5 |