2-(Hydroxymethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzenemethanol
OR510107-250MG
APOSOR510107-250MGEA
125
EUR
APOSOR510107-250MG
2-(Hydroxymethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formel:
C₁₃H₁₉BO₄ Molecular Weight: 250,099 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18729969 CAS-Nummer: 760989-96-6 |