Ethyl 5-amino-2-bromothiazole-4-carboxylate > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510108-250MG
APOSOR510108-250MGEA
197
EUR
APOSOR510108-250MG
Ethyl 5-amino-2-bromothiazole-4-carboxylate > 95%
Ethyl 5-amino-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂S Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD27977252 CAS-Nummer: 1228281-54-6 |