Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51011-1G
APOSOR51011-1GEA
0
EUR
APOSOR51011-1G
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine 99%
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine
Formel:
C₃₀H₂₇N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135317 CAS-Nummer: 500717-23-7 |