2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzoxazole ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[d]oxazole
OR510110-250MG
APOSOR510110-250MGEA
91.5
EUR
APOSOR510110-250MG
2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzoxazole ≥97%
2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzoxazole
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₃ Molecular Weight: 259,109 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13181971 CAS-Nummer: 1408089-23-5 |