4-Iod-3-nitroanilin ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510111-1G
APOSOR510111-1GEA
36.4
EUR
APOSOR510111-1G
4-Iod-3-nitroanilin ≥98%
4-Iod-3-nitroanilin
Formel:
C₆H₅IN₂O₂ Molecular Weight: 264,02 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08458843 CAS-Nummer: 105752-04-3 |