7-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510112-250MG
APOSOR510112-250MGEA
66.7
EUR
APOSOR510112-250MG
7-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid ≥96%
7-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅BrO₄ Molecular Weight: 269,048 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
1438410-03-7 |