tert-Butyl 6-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510116-250MG
APOSOR510116-250MGEA
74.1
EUR
APOSOR510116-250MG
tert-Butyl 6-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate ≥97%
tert-Butyl 6-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
1222809-40-6 |