1-(Benzyloxy)-2-iodobenzene ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510118-100MG
APOSOR510118-100MGEA
23.2
EUR
APOSOR510118-100MG
1-(Benzyloxy)-2-iodobenzene ≥98%
1-(Benzyloxy)-2-iodobenzene
Formel:
C₁₃H₁₁IO Molecular Weight: 310,13 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14648490 CAS-Nummer: 142523-69-1 |