N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51012-1G
OR51012-25G
OR51012-5G
APOSOR51012-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51012-1G
APOSOR51012-25G
APOSOR51012-5G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine
Formel:
C₄₄H₃₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093246 CAS-Nummer: 123847-85-8 |