Ethyl 4-chloro-6-iodoquinoline-3-carboxylate > 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510120-250MG
APOSOR510120-250MGEA
125
EUR
APOSOR510120-250MG
Ethyl 4-chloro-6-iodoquinoline-3-carboxylate > 97%
Ethyl 4-chloro-6-iodoquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉ClINO₂ Molecular Weight: 361,563 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD02349007 CAS-Nummer: 206257-60-5 |