6-Chloro-1-methyl-1H-indole-5-carboxylic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510121-1G
APOSOR510121-1GEA
352
EUR
APOSOR510121-1G
6-Chloro-1-methyl-1H-indole-5-carboxylic acid ≥95%
6-Chloro-1-methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Molecular Weight: 209,629 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08669342 CAS-Nummer: 431062-03-2 |