3-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510123-100MG
APOSOR510123-100MGEA
62.5
EUR
APOSOR510123-100MG
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde ≥98%
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00030343 CAS-Nummer: 24014-18-4 |