N3-Methylpyridine-3,4-diamine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510126-100MG
APOSOR510126-100MGEA
347
EUR
APOSOR510126-100MG
N3-Methylpyridine-3,4-diamine ≥98%
N3-Methylpyridine-3,4-diamine
Formel:
C₆H₉N₃ Molecular Weight: 123,156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384267 CAS-Nummer: 1796-73-2 |