2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510129-100MG
APOSOR510129-100MGEA
464
EUR
APOSOR510129-100MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol ≥98%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22394516 CAS-Nummer: 1824145-72-3 |