2,3-Dihydrofuro[2,3-b]pyridin-3-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510130-100MG
APOSOR510130-100MGEA
532
EUR
APOSOR510130-100MG
2,3-Dihydrofuro[2,3-b]pyridin-3-amine ≥98%
2,3-Dihydrofuro[2,3-b]pyridin-3-amine
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190275 CAS-Nummer: 870061-94-2 |