(R)-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510131-100MG
APOSOR510131-100MGEA 427 EUR
APOSOR510131-100MG
(R)-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid ≥98%
(R)-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18089874
CAS-Nummer: 105141-61-5