2-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)benzaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510132-100MG
APOSOR510132-100MGEA
259
EUR
APOSOR510132-100MG
2-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24677929 CAS-Nummer: 156605-23-1 |