2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-6-methylisonicotinonitrile
OR510133-100MG
APOSOR510133-100MGEA
46.4
EUR
APOSOR510133-100MG
2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonitrile ≥98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonitrile
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16658610 CAS-Nummer: 25462-98-0 |