6-Chloro-4-methoxypyridin-2-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510134-100MG
APOSOR510134-100MGEA 52.2 EUR
APOSOR510134-100MG
6-Chloro-4-methoxypyridin-2-amine ≥98%
6-Chloro-4-methoxypyridin-2-amine
Formel: C₆H₇ClN₂O
Molecular Weight: 158,586 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18415424
CAS-Nummer: 439146-20-0