Bicyclo[2.2.2]octan-1-amine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510135-100MG
APOSOR510135-100MGEA
352
EUR
APOSOR510135-100MG
Bicyclo[2.2.2]octan-1-amine hydrochloride ≥98%
Bicyclo[2.2.2]octan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅N·ClH Molecular Weight: 161,672 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28009517 CAS-Nummer: 1193-43-7 |