5-Chloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510138-100MG
APOSOR510138-100MGEA
328
EUR
APOSOR510138-100MG
5-Chloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%
5-Chloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel:
C₇H₆ClN₃ Molecular Weight: 167,596 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30830081 CAS-Nummer: 1951466-68-4 |