4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510139-100MG
APOSOR510139-100MGEA
30.6
EUR
APOSOR510139-100MG
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine ≥98%
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₄ClNS Molecular Weight: 169,631 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11858513 CAS-Nummer: 62226-17-9 |