5-(Chloromethyl)-3-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510140-100MG
APOSOR510140-100MGEA
241
EUR
APOSOR510140-100MG
5-(Chloromethyl)-3-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole ≥98%
5-(Chloromethyl)-3-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₇H₉ClN₂O Molecular Weight: 172,612 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15147267 CAS-Nummer: 1221278-57-4 |