7-Chloroisoquinolin-8-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510144-100MG
APOSOR510144-100MGEA
159
EUR
APOSOR510144-100MG
7-Chloroisoquinolin-8-amine ≥98%
7-Chloroisoquinolin-8-amine
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,618 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18823041 CAS-Nummer: 55766-90-0 |