(3-Chlorothiophen-2-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510148-100MG
APOSOR510148-100MGEA
270
EUR
APOSOR510148-100MG
(3-Chlorothiophen-2-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
(3-Chlorothiophen-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₅H₆ClNS·ClH Molecular Weight: 184,087 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
643088-03-3 |