2-Chloro-5-(2-hydroxyethyl)benzaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510149-1G
APOSOR510149-1GEA
1810
EUR
APOSOR510149-1G
2-Chloro-5-(2-hydroxyethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Chloro-5-(2-hydroxyethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₉ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24687256 CAS-Nummer: 1179337-94-0 |