6-Benzyl-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510151-100MG
APOSOR510151-100MGEA
1100
EUR
APOSOR510151-100MG
6-Benzyl-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane ≥98%
6-Benzyl-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Formel:
C₁₂H₁₅NO Molecular Weight: 189,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12407094 CAS-Nummer: 46246-91-7 |