3-Bromo-6-methylpicolinaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510152-100MG
APOSOR510152-100MGEA
322
EUR
APOSOR510152-100MG
3-Bromo-6-methylpicolinaldehyde ≥98%
3-Bromo-6-methylpicolinaldehyde
Formel:
C₇H₆BrNO Molecular Weight: 200,033 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189310 CAS-Nummer: 1060810-14-1 |