Methyl 4-bromofuran-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510154-100MG
APOSOR510154-100MGEA
612
EUR
APOSOR510154-100MG
Methyl 4-bromofuran-3-carboxylate 95%
Methyl 4-bromofuran-3-carboxylate
Formel:
C₆H₅BrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640807 CAS-Nummer: 2069255-21-4 |