5-Bromo-2-isopropylthiazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510155-100MG
APOSOR510155-100MGEA
296
EUR
APOSOR510155-100MG
5-Bromo-2-isopropylthiazole ≥98%
5-Bromo-2-isopropylthiazole
Formel:
C₆H₈BrNS Molecular Weight: 206,103 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1086382-46-8 |