4-Bromo-6-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510156-100MG
APOSOR510156-100MGEA
644
EUR
APOSOR510156-100MG
4-Bromo-6-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
4-Bromo-6-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,059 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09880145 CAS-Nummer: 1000340-58-8 |