2,6-Dichloro-4-(dimethylamino)nicotinaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510157-100MG
APOSOR510157-100MGEA
444
EUR
APOSOR510157-100MG
2,6-Dichloro-4-(dimethylamino)nicotinaldehyde ≥98%
2,6-Dichloro-4-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Formel:
C₈H₈Cl₂N₂O Molecular Weight: 219,068 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24873202 CAS-Nummer: 1823371-33-0 |