1-Bromo-2,6-naphthyridin-3-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510160-250MG
APOSOR510160-250MGEA
1100
EUR
APOSOR510160-250MG
1-Bromo-2,6-naphthyridin-3-amine ≥98%
1-Bromo-2,6-naphthyridin-3-amine
Formel:
C₈H₆BrN₃ Molecular Weight: 224,057 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00160697 CAS-Nummer: 3611-11-8 |