(7-Chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510161-100MG
APOSOR510161-100MGEA
655
EUR
APOSOR510161-100MG
(7-Chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
(7-Chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₀ClN·ClH Molecular Weight: 228,118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31617675 CAS-Nummer: 1093651-77-4 |