5-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510162-100MG
APOSOR510162-100MGEA
447
EUR
APOSOR510162-100MG
5-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%
5-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel:
C₆H₃BrClN₃ Molecular Weight: 232,465 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21603740 CAS-Nummer: 1416374-15-6 |