7-Bromo-5-methoxyquinoline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510163-100MG
APOSOR510163-100MGEA
59.6
EUR
APOSOR510163-100MG
7-Bromo-5-methoxyquinoline ≥98%
7-Bromo-5-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238,081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11878498 CAS-Nummer: 1378860-76-4 |