6-Bromo-4-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510166-100MG
APOSOR510166-100MGEA 150 EUR
APOSOR510166-100MG
6-Bromo-4-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
6-Bromo-4-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Molecular Weight: 254,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16610101
CAS-Nummer: 1202766-19-5