7-Bromochromane-3-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510167-100MG
APOSOR510167-100MGEA
369
EUR
APOSOR510167-100MG
7-Bromochromane-3-carboxylic acid ≥98%
7-Bromochromane-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉BrO₃ Molecular Weight: 257,081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27922386 CAS-Nummer: 1781758-38-0 |