2-Chloro-4-methoxy-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510171-100MG
APOSOR510171-100MGEA
449
EUR
APOSOR510171-100MG
2-Chloro-4-methoxy-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine ≥98%
2-Chloro-4-methoxy-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₆ClN₃O Molecular Weight: 183,595 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21605181 CAS-Nummer: 1375301-68-0 |