7-Chloro-6-nitroquinoline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510173-100MG
APOSOR510173-100MGEA 405 EUR
APOSOR510173-100MG
7-Chloro-6-nitroquinoline ≥98%
7-Chloro-6-nitroquinoline
Formel: C₉H₅ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18448459
CAS-Nummer: 58416-31-2