2-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510176-100MG
APOSOR510176-100MGEA
353
EUR
APOSOR510176-100MG
2-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid ≥98%
2-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1784089-67-3 |